Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4-difluorocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D2343-5G
TCIAD2343-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2343-5G
Acide 2,4-difluorocinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4-difluorocinnamique


Formule: C₉H₆F₂O₂
Numéro MDL: MFCD00010317
Numéro CAS: 94977-52-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de4c10417158938fcc4cd56a3e49cd69652e8ff&vid=3de4c10417158938fcc4cd56a3e49cd69652e8ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 219.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité