Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide ≥98.0% (par GC) réactif de formylation sélective

Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Diethyl-N'-formyl-N'-methoxyurea

D2344-1G
TCIAD2344-1GEA 349 EUR InStock
TCIAD2344-1G
N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide ≥98.0% (par GC) réactif de formylation sélective
N-(Diethylcarbamoyl)-N-methoxyformamide


Formule: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174,20 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00191345
Numéro CAS: 146039-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité