Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorodecylmethylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2348-25ML
TCIAD2348-25MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2348-25ML
Dichlorodecylmethylsilane ≥95.0% (par GC)
Dichlorodecylmethylsilane


Formule: C₁₁H₂₄Cl₂Si
Point d'ébullition: 129°C
Point d'éclair: 120°C
Numéro MDL: MFCD00053194
Numéro CAS: 18051-88-2
EINECS: 241-962-3
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité