Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorododecylmethylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichloro(dodecyl)(methyl)silane

D2349-25ML
TCIAD2349-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAD2349-25ML
Dichlorododecylmethylsilane ≥95.0% (par GC)
Dichlorododecylmethylsilane


Formule: C₁₃H₂₈Cl₂Si
MW: 283,35 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point d'éclair: 143°C
Numéro MDL: MFCD00018082
Numéro CAS: 18407-07-3
EINECS: 242-286-1
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité