Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Difluorotoluène

Fournisseur: TCI
Danger

D2351-10G
TCIAD2351-10GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2351-10G
2,4-Difluorotoluène
2,4-Difluorotoluène


Formule: C₇H₆F₂
Point d'ébullition: 116°C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00000332
Numéro CAS: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b9393042931cc9c6f5bc614556701a2aa28c69&vid=11b9393042931cc9c6f5bc614556701a2aa28c69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité