Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyldimyristylammonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-N-tetradecyltetradecan-1-aminium bromide, Dimethylditetradecylammonium Bromide

D2355-25G
TCIAD2355-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2355-25G
Dimethyldimyristylammonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dimethyldimyristylammonium bromide


Formule: C₃₀H₆₄BrN
MW: 518,75 g/mol
Point de fusion: 169°C
Numéro MDL: MFCD00191429
Numéro CAS: 68105-02-2
EINECS: 268-474-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité