Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4-diméthoxycinnamique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)acrylic acid

D2364-25G
TCIAD2364-25GEA 135 EUR InStock
TCIAD2364-25G
Acide 2,4-diméthoxycinnamique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4-diméthoxycinnamique


Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016837
Numéro CAS: 6972-61-8
EINECS: 230-208-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c749714d0761909fbf2767c381c1d10eafb91db4&vid=2fc7f505f045ca7700226bd35e3c69db17098f5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité