2,2-Diméthoxypropionate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2382-25G
TCIAD2382-25GEA 181 EUR InStock
TCIAD2382-25G
2,2-Diméthoxypropionate de méthyle ≥96.0% (par GC)
2,2-Diméthoxypropionate de méthyle
Formule: C₆H₁₂O₄
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD00048066
Numéro CAS: 10076-48-9
EINECS: 233-211-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a584c89073a8804e00979711ca1da03600486078&vid=a584c89073a8804e00979711ca1da03600486078&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité