Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2383-25ML
TCIAD2383-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAD2383-25ML
2,6-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthylanisole


Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00008380
Numéro CAS: 1004-66-6
EINECS: 213-723-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdb17540379334ce74a7ac4e63c86646e0bba208&vid=bdb17540379334ce74a7ac4e63c86646e0bba208&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité