Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2385-25G
TCIAD2385-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD2385-25G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone


Formule: C₈H₅Cl₂FO
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00077499
Numéro CAS: 704-10-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc0117b7845befa5ec4029028b91d616ec1a8051&vid=fc0117b7845befa5ec4029028b91d616ec1a8051&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité