Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthylthiophénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2393-5G
TCIAD2393-5GEA 141 EUR InStock
TCIAD2393-5G
2,5-Diméthylthiophénol ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthylthiophénol


Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 48 - 49 °C (0,6 -rr)
Densité: 1,0313 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00010020
Numéro CAS: 4001-61-0
EINECS: 223-649-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4664703d73be16598d0065f4209b19dc65aba79d&vid=4664703d73be16598d0065f4209b19dc65aba79d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité