Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Diméthylamino)propiophénone chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D2400-25G
TCIAD2400-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD2400-25G
3-(Diméthylamino)propiophénone chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(Diméthylamino)propiophénone chlorhydrate


Formule: C₁₁H₁₆ClNO
MW: 213,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012481
Numéro CAS: 879-72-1
EINECS: 212-909-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f52cb640258a57bbeff33c2a304821aca47cfd5e&vid=f52cb640258a57bbeff33c2a304821aca47cfd5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité