Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethoxymethylsilane ≥95.0% (par GC) réactif d'hydrosilylation

Fournisseur: TCI
Danger

D2403-25ML
TCIAD2403-25MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAD2403-25ML
Diethoxymethylsilane ≥95.0% (par GC) réactif d'hydrosilylation
Diethoxymethylsilane


Formule: C₅H₁₄O₂Si
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00026749
Numéro CAS: 2031-62-1
EINECS: 217-982-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e0e620b651f56ed60dc9a8e90ebadbe3a84dc33&vid=c7b67fa17fcca58b74d136755e1c4b75204b140d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité