Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Furanedicarbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Furan-2,5-dicarbonitrile, 2,5-Furandicarbonitrile

D2416-100MG
TCIAD2416-100MGEA 85.8 EUR InStock
TCIAD2416-100MG
2,5-Furanedicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
2,5-Furanedicarbonitrile


Formule: C₆H₂N₂O
MW: 118,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671519
Numéro CAS: 58491-62-6
EINECS: 261-287-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité