Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2417-25G
TCIAD2417-25GEA 180 EUR InStock
TCIAD2417-25G
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan ≥98.0% (par GC)
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan


Formule: C₇H₈O₃
Point d'ébullition: 76°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671520
Numéro CAS: 1708-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité