Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde, 5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furfural

D2418-1G
TCIAD2418-1GEA 205 EUR InStock
TCIAD2418-1G
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde ≥95.0% (par GC)
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde


Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671521
Numéro CAS: 117953-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 45.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité