Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichloro-5-nitro-1,4-naphtoquinone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2428-5G
TCIAD2428-5GEA 219 EUR InStock
TCIAD2428-5G
2,3-Dichloro-5-nitro-1,4-naphtoquinone ≥97.0% (par GC)
2,3-Dichloro-5-nitro-1,4-naphtoquinone


Formule: C₁₀H₃Cl₂NO₄
Numéro MDL: MFCD00192929
Numéro CAS: 22360-86-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité