3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylcatechol
D2432-25G
TCIAD2432-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD2432-25G
3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol
Formule: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 96…97 °C
Numéro MDL: MFCD00008819
Numéro CAS: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité