Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dihydroxy-5-nitro-2,3-naphtalènedicarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dicyano-5-nitro-1,4-naphthalenediol

D2434-5G
TCIAD2434-5GEA 556 EUR InStock
TCIAD2434-5G
1,4-Dihydroxy-5-nitro-2,3-naphtalènedicarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,4-Dihydroxy-5-nitro-2,3-naphtalènedicarbonitrile


Formule: C₁₂H₅N₃O₄
MW: 255,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671523
Numéro CAS: 4655-62-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité