Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2,2-Diethoxyethyl)-1,3-propanediol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3-Diethoxy-1,1-bis(hydroxymethyl)propane, 3,3-Bis(hydroxymethyl)propionaldehyde Diethyl Acetal, 4,4-Diethoxy-2-hydroxymethylbutanol

D2437-5G
TCIAD2437-5GEA 497 EUR InStock
TCIAD2437-5G
2-(2,2-Diethoxyethyl)-1,3-propanediol ≥95.0% (par GC)
2-(2,2-Diethoxyethyl)-1,3-propanediol


Formule: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671524
Numéro CAS: 55387-85-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité