Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2440-25G
TCIAD2440-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD2440-25G
2,5-Diméthylanisole ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthylanisole


Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 194°C
Densité: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008378
Numéro CAS: 1706-11-2
EINECS: 216-943-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=502111be4dada80ff6c16c342426c1415c6b6779&vid=502111be4dada80ff6c16c342426c1415c6b6779&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité