Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2445-10G
TCIAD2445-10GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD2445-10G
Methyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Methyldiphenylphosphine oxide


Formule: C₁₃H₁₃OP
MW: 216,22 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00002081
Numéro CAS: 2129-89-7
EINECS: 218-346-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f83502f3c62d31252f5c5fcb1daddc783c27950b&vid=f83502f3c62d31252f5c5fcb1daddc783c27950b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité