Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (+)-2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose, 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose, (3aS,4S,6R,6aS)-6-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol, D-Mannose diacetonide

D2447-5G
TCIAD2447-5GEA 66 EUR InStock
TCIAD2447-5G
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose ≥98.0% (par GC)
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose


Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134206
Numéro CAS: 14131-84-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, Acetone)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité