Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Difluoroanisole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Difluoro-5-methoxybenzene

D2463-10G
TCIAD2463-10GEA 99 EUR InStock
TCIAD2463-10G
3,5-Difluoroanisole ≥97.0% (par GC)
3,5-Difluoroanisole


Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00042560
Numéro CAS: 93343-10-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67653fbe4221b3d80a40a7168e6ecb6226f9a9bd&vid=67653fbe4221b3d80a40a7168e6ecb6226f9a9bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité