Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorodi-tert-butylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2469-5G
TCIAD2469-5GEA 137 EUR InStock
TCIAD2469-5G
Dichlorodi-tert-butylsilane ≥95.0% (par GC)
Dichlorodi-tert-butylsilane


Formule: C₈H₁₈Cl₂Si
MW: 213,22 g/mol
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00008796
Numéro CAS: 18395-90-9
EINECS: 242-273-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec5161e6b9454e8f62b5dddea7369d9d7f4a996f&vid=ec5161e6b9454e8f62b5dddea7369d9d7f4a996f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité