Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium-4,4'-diisothiocyanato-2,2'-stilbenedisulphonate hydrate ≥90.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D2475-250MG
TCIAD2475-250MGEA 148 EUR InStock
TCIAD2475-250MG
Disodium-4,4'-diisothiocyanato-2,2'-stilbenedisulphonate hydrate ≥90.0% (par HPLC, azote total)
Disodium-4,4'-diisothiocyanato-2,2'-stilbenedisulphonate hydrate


Formule: C₁₆H₁₀N₂O₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009638
Numéro CAS: 67483-13-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 % (calcd.on anh.substance)
Water (Vaporization methoed) max. 8.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité