Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Sodium diformylamide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium diformamide, Sodium Diformylamide, Diformylamide Sodium salt

D2479-25G
TCIAD2479-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD2479-25G
Sodium diformylamide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Sodium diformylamide


Formule: C₂H₃NNaO₂
MW: 96,04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145302
Numéro CAS: 18197-26-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbedf254d8c444a93aa782d7ef58705836b898cb&vid=dbedf254d8c444a93aa782d7ef58705836b898cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité