Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diaminophénol sulfate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D2499-25G
TCIAD2499-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD2499-25G
2,4-Diaminophénol sulfate ≥98.0% (sur base azote total)
2,4-Diaminophénol sulfate


Formule: C₆H₈N₂O
MW: 222,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321156
Numéro CAS: 74283-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 12.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité