Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S-(N,N-Dimethylthiocarbamoyl)thioglycolic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((Dimethylcarbamothioyl)thio)acetic acid, S-(N,N-Dimethylthiocarbamoyl)mercaptoacetic Acid

D2500-5G
TCIAD2500-5GEA 104 EUR InStock
TCIAD2500-5G
S-(N,N-Dimethylthiocarbamoyl)thioglycolic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
S-(N,N-Dimethylthiocarbamoyl)thioglycolic acid


Formule: C₅H₉NO₂S₂
MW: 179,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021765
Numéro CAS: 4007-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité