3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2501-25G
TCIAD2501-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD2501-25G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016416
Numéro CAS: 41727-47-3
EINECS: 255-521-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea66422de32d24f499033a65c065a4b3b9b648f5&vid=ea66422de32d24f499033a65c065a4b3b9b648f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol within very faint turbidity
Water 5.0 to 6.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité