Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-[chloro(diphényl)méthyl]benzène ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl chloride, Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane, (Chloro(2-chlorophenyl)methylene)dibenzene

D2504-25G
TCIAD2504-25GEA 120 EUR InStock
TCIAD2504-25G
1-Chloro-2-[chloro(diphényl)méthyl]benzène ≥98.0% (par HPLC)
1-Chloro-2-[chloro(diphényl)méthyl]benzène


Formule: C₁₉H₁₄Cl₂
MW: 313,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00278755
Numéro CAS: 42074-68-0
EINECS: 255-647-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 135.0 to 137.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité