Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D2505-5G
TCIAD2505-5GEA 159 EUR InStock
TCIAD2505-5G
4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene


Formule: C₁₆H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00041877
Numéro CAS: 4584-57-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité