Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diclofenac sel de sodium ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

D2508-25G
TCIAD2508-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD2508-25G
Diclofenac sel de sodium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Diclofenac sel de sodium


Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Numéro MDL: MFCD00082251
Numéro CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8416c17bcf73e2620912b3b43ba344b8bba5bf&vid=fd8416c17bcf73e2620912b3b43ba344b8bba5bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité