Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diallyldiméthylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2509-25ML
TCIAD2509-25MLEA 194 EUR InStock
TCIAD2509-25ML
Diallyldiméthylsilane ≥97.0% (par GC)
Diallyldiméthylsilane


Formule: C₈H₁₆Si
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00008636
Numéro CAS: 1113-12-8
EINECS: 214-199-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4647b0f52d5f447a1d470d39fb2b63b18eeaa2bb&vid=4647b0f52d5f447a1d470d39fb2b63b18eeaa2bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité