Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R,R)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-((1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diyl)bis(1,1,1-trifluoromethanesulphonamide), (R,R)-1,2-Bis(trifluoromethanesulphonamido)-1,2-diphenylethane

D2520-1G
TCIAD2520-1GEA 142 EUR InStock
TCIAD2520-1G
(R,R)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine ≥98.0% (par GC)
(R,R)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine


Formule: C₁₆H₁₄F₆N₂O₄S₂
MW: 476,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321158
Numéro CAS: 121788-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9df6c1c9c3694d6e345f55b5747deedf6d15a207&vid=9df6c1c9c3694d6e345f55b5747deedf6d15a207&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité