Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S,S)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S,S)-1,2-Bis(trifluoromethanesulphonamido)-1,2-diphenylethane, N,N'-((1S,2S)-1,2-diphenylethane-1,2-diyl)bis(1,1,1-trifluoromethanesulphonamide)

D2521-1G
TCIAD2521-1GEA 165 EUR InStock
TCIAD2521-1G
(S,S)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine
(S,S)-N,N'-Bis(trifluoromethanesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine


Formule: C₁₆H₁₄F₆N₂O₄S₂
MW: 476,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321159
Numéro CAS: 121788-77-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité