Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(R)-PPFA

D2536-100MG
TCIAD2536-100MGEA 66 EUR InStock
TCIAD2536-100MG
(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine


Formule: C₂₆H₂₈FeNP
MW: 441,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075285
Numéro CAS: 55650-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 142.0 to 147.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 335 to 355 deg (C=0.5,CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité