Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-1',2-bis(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(R)-BPPFA

D2538-100MG
TCIAD2538-100MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAD2538-100MG
(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-1',2-bis(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥95.0% (par GC)
(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-1',2-bis(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine


Formule: C₃₈H₃₇FeNP₂
MW: 625,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075283
Numéro CAS: 55650-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (HPLC) min. 98.0 ee%
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +330.0 ~ +360.0 deg (C=0.5, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité