2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Lasamide
D2541-25G
TCIAD2541-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD2541-25G
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₄S
MW: 270,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007931
Numéro CAS: 2736-23-4
EINECS: 220-358-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586c05d145451e5262efdd9bb6e949064a6a1a73&vid=586c05d145451e5262efdd9bb6e949064a6a1a73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité