Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Difluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2545-25G
TCIAD2545-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD2545-25G
1,3-Difluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Difluoro-4-iodobenzène


Formule: C₆H₃F₂I
Point d'ébullition: 176°C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00040151
Numéro CAS: 2265-93-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b9c76975bede79b35290a2e9669bfbc85e7830&vid=c0b9c76975bede79b35290a2e9669bfbc85e7830&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité