Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl di-o-tolylphosphonoacetate ≥95.0% (par GC) réactif de Horner-Emmons

Fournisseur: TCI

D2548-1G
TCIAD2548-1GEA 224 EUR InStock
TCIAD2548-1G
Ethyl di-o-tolylphosphonoacetate ≥95.0% (par GC) réactif de Horner-Emmons
Ethyl di-o-tolylphosphonoacetate


Formule: C₁₈H₂₁O₅P
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD01321166
Numéro CAS: 188945-41-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité