Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, D-(-)-1,2-Isopropylideneglycerol 3-(p-Toluenesulphonate)

D2549-1G
TCIAD2549-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD2549-1G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate


Formule: C₁₃H₁₈O₅S
MW: 286,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063233
Numéro CAS: 23788-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.5 to -8.5 deg (C=2, DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité