Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Dichloro-1-ethyl-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Dichloro-1-ethyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole

D2556-5G
TCIAD2556-5GEA 125 EUR InStock
TCIAD2556-5G
5,6-Dichloro-1-ethyl-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5,6-Dichloro-1-ethyl-2-methylbenzimidazole


Formule: C₁₀H₁₀Cl₂N₂
MW: 229,10 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00022843
Numéro CAS: 3237-62-5
EINECS: 221-797-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité