Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3,5-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)methanol

D2559-10G
TCIAD2559-10GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD2559-10G
Alcool 3,5-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,5-difluorobenzylique


Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 97 - 99 °C (9 -rr)
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00010313
Numéro CAS: 79538-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6338fb97a39da4dfdb9b48d1e8a4d7a424ba0de&vid=b6338fb97a39da4dfdb9b48d1e8a4d7a424ba0de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité