Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Difluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoroiodobenzene

Stabilization: Stabilised with copper chip

D2560-10G
TCIAD2560-10GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD2560-10G
1,2-Difluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,2-Difluoro-4-iodobenzène


Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'ébullition: 177 °C (10 -rr)
Densité: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044630
Numéro CAS: 64248-58-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec21f83deb7c1d86b0c9258d2369da9d9488ce0&vid=2ec21f83deb7c1d86b0c9258d2369da9d9488ce0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité