Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D2570-25G
TCIAD2570-25GEA 282 EUR InStock
TCIAD2570-25G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline


Formule: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,91 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00041445
Numéro CAS: 344-18-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d96ba50aacf50245ee8a014b8328bc7cf79128&vid=a6d96ba50aacf50245ee8a014b8328bc7cf79128&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité