Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfure de diisopropyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D2582-25G
TCIAD2582-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD2582-25G
Disulfure de diisopropyle ≥98.0% (par GC)
Disulfure de diisopropyle


Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00008894
Numéro CAS: 4253-89-8
EINECS: 224-225-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité