Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,9-Dimethyl-5-picrylamino-1,10-phenanthroline

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,9-Dimethyl-5-(2,4,6-trinitroanilino)-1,10-phenanthroline

D2583-100MG
TCIAD2583-100MGEA 347 EUR InStock
TCIAD2583-100MG
2,9-Dimethyl-5-picrylamino-1,10-phenanthroline
2,9-Dimethyl-5-picrylamino-1,10-phenanthroline


Formule: C₂₀H₁₄N₆O₆
MW: 434,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861283
Numéro CAS: 380482-30-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité