Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diméthoxy-5-[(E)-2-phénylvinyl]benzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D2592-1G
TCIAD2592-1GEA 153 EUR InStock
TCIAD2592-1G
1,3-Diméthoxy-5-[(E)-2-phénylvinyl]benzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Diméthoxy-5-[(E)-2-phénylvinyl]benzène


Formule: C₁₆H₁₆O₂
Numéro MDL: MFCD00210545
Numéro CAS: 78916-49-1
Merck Index: 14,07451
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité