Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene

D2601-5G
TCIAD2601-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD2601-5G
1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène
1-(Difluorométhoxy)-4-nitrobenzène


Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085009
Numéro CAS: 1544-86-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd442841579d9aa6fda317141b9887cedf6a0dbb&vid=dd442841579d9aa6fda317141b9887cedf6a0dbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 31.0 to 34.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité